2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62200.03EA 248 EUR InStock
H62200.03 H62200.06
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
MW: 240,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672922
Numéro CAS: 289038-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité