Boc-D-Asp-OBzl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62210.03EA 105 EUR InStock
H62210.03 H62210.06 H62210.MD
Boc-D-Asp-OBzl 98%
Boc-D-Asp-OBzl
Formule: C₁₆H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 92828-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité