N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62215.03 H62215.06
H62215.03EA 207 EUR InStock
H62215.03 H62215.06
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine 95%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Purity: 95% CAS No.: 37535-58-3 Molecular Formula: C13H18N2O4 Formula Weight: 266.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 223-229° Beilstein Reference: 4195478 Optical Rotation: +4.1°(c=0.6 in acetic acid) MDL No.: MFCD00672529
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Point de fusion: 223…229 °C
Numéro MDL: MFCD00672529
Numéro CAS: 37535-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité