Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

H62256.03EA 657 EUR InStock
H62256.03
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₁₈BFO₃
MW: 264,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18732910
Numéro CAS: 1807685-51-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité