Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H62259.03EA 485 EUR InStock
H62259.03 H62259.MD
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 96%
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine


Formule: C₈H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441785
Numéro CAS: 1160102-28-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité