N-Boc-sarcosine methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62304.06EA 501 EUR InStock
H62304.06
N-Boc-sarcosine methyl ester 97%
N-Boc-sarcosine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973115
Numéro CAS: 42492-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité