Boc-D-Glu-OtBu 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62320.03EA 230 EUR InStock
H62320.03 H62320.06 H62320.MD
Boc-D-Glu-OtBu 95%
Boc-D-Glu-OtBu
Formule: C₁₄H₂₅NO₆
Numéro MDL: MFCD00076926
Numéro CAS: 73872-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité