H-ORN(Z)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nδ-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H62435.03EA 35 EUR InStock
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98% CAS No.: 3304-51-6 Molecular Formula: C13H18N2O4 Formula Weight: 266.29 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00038200
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,297 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037220
Numéro CAS: 3304-51-6
EINECS: 221-980-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité