(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H62450.03EA 47.2 EUR InStock
H62450.03 H62450.06
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid 97%
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid
Formule: C₉H₁₈N₂O₄
MW: 218,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236841
Numéro CAS: 25691-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité