(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62473.03
H62473.03EA 266 EUR InStock
H62473.03
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid 95%
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 124655-17-0 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00065575
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065575
Numéro CAS: 124655-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité