Boc-D-leucinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62498.03EA 76.5 EUR InStock
H62498.03
Boc-D-leucinol 98%
Boc-D-leucinol
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217,309 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Densité: 0,983
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235931
Numéro CAS: 106930-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité