L-(-)-Tryptophanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-Tryptophanol, (S)-(-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propanol, (S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
H62506.03 H62506.06
H62506.03EA 127 EUR InStock
H62506.03 H62506.06
L-(-)-Tryptophanol 97%
L-(-)-Tryptophanol
Purity: 97% CAS No.: 2899-29-8 Molecular Formula: C11H14N2O Formula Weight: 190.24 Physical Form: Viscous liquid Appearance: Brown Optical Rotation: -20° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00037970
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037970
Numéro CAS: 2899-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité