Boc-Arg(Mtr)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62515.06
H62515.06EA 99.4 EUR InStock
H62515.06
Boc-Arg(Mtr)-OH 98%
Boc-Arg(Mtr)-OH
Purity: 98% CAS No.: 102185-38-6 Molecular Formula: C21H34N4O7S Formula Weight: 486.53 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-ehite MDL No.: MFCD00043097
Formule: C₂₁H₃₄N₄O₇S
MW: 486,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043097
Numéro CAS: 102185-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité