Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H62517.03EA 279 EUR InStock
H62517.03
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine


Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797560
Numéro CAS: 131980-30-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité