N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62570.06 H62570.14
H62570.06EA 45.4 EUR InStock
H62570.06 H62570.14
N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt 98%
N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Purity: 98% CAS No.: 31687-58-8 Molecular Formula: C16H25N3O6.C12H23N Formula Weight: 536.70 Physical Form: Solid Melting Point: 160-165° dec MDL No.: MFCD06804675
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₆·C₁₂H₂₃N
Point de fusion: 160…165 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804675
Numéro CAS: 31687-58-8
EINECS: 250-764-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité