Boc-Ala-NH2 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62604.03 H62604.06
H62604.03EA 217 EUR InStock
H62604.03 H62604.06
Boc-Ala-NH2 96%
Boc-Ala-NH2
Purity: 96% CAS No.: 85642-13-3 Molecular Formula: C8H16N2O3 Formula Weight: 188.22 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD09263333
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701447
Numéro CAS: 85642-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité