Boc-N-Me-D-Phe-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62638.03 H62638.06
H62638.03EA 236 EUR InStock
H62638.03 H62638.06
Boc-N-Me-D-Phe-OH 98%
Boc-N-Me-D-Phe-OH
Purity: 98% CAS No.: 85466-66-6 Molecular Formula: C15H21NO4 Formula Weight: 279.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00151890
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00151890
Numéro CAS: 85466-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité