Z-Dab(Boc)-OH·DCHA 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62772.03 H62772.06
H62772.03EA 104 EUR InStock
H62772.03 H62772.06
Z-Dab(Boc)-OH·DCHA 98%
Z-Dab(Boc)-OH·DCHA
Purity: 98% CAS No.: 3350-13-8 Molecular Formula: C17H24N2O6.C12H23N Formula Weight: 553.70 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00237341
Formule: C₂₉H₄₇N₃O₆
Numéro MDL: MFCD00237341
Numéro CAS: 3350-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité