1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62779.03 H62779.06
H62779.03EA 68.7 EUR InStock
H62779.03 H62779.06
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine
Purity: 98% CAS No.: 35146-32-8 Molecular Formula: C25H23N3O2 Formula Weight: 397.47 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 210° dec Beilstein Reference: 767244 MDL No.: MFCD00153444
Formule: C₂₅H₂₃N₃O₂
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00153444
Numéro CAS: 35146-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité