Nɑ,N-ε-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62785.14 H62785.22
H62785.14EA 80.2 EUR InStock
H62785.14 H62785.22
Nɑ,N-ε-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt 98%
Nalpha,N-epsilon-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Purity: 98% CAS No.: 15098-69-8 Molecular Formula: C16H30N2O6.C12H23N Formula Weight: 527.74 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 6262378 MDL No.: MFCD00038892
Formule: C₂₈H₅₃N₃O₆
Point de fusion: 139…143 °C
Numéro MDL: MFCD00038892
Numéro CAS: 15098-69-8
EINECS: 239-150-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité