Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-L-cyclopropylglycine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

H62914.MDEA 83 EUR InStock
H62914.MD H62914.03
Boc-L-cyclopropylglycine 95%
Boc-L-cyclopropylglycine


Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,249 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659132
Numéro CAS: 155976-13-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité