trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H62938.03EA 518 EUR InStock
H62938.03 H62938.MD
trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
trans-3-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₁₃ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22548413
Numéro CAS: 920966-30-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité