Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

H62951.MDEA 225 EUR InStock
H62951.MD
3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₅H₂₀BFO₄
MW: 294,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18732954
Numéro CAS: 1415960-53-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité