H-Lys(boc)-OtBu·HCl 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62993.06EA 522 EUR InStock
H62993.06 H62993.MD H62993.03
H-Lys(boc)-OtBu·HCl 95%
H-Lys(boc)-OtBu·HCl
Formule: C₁₅H₃₁ClN₂O₄
MW: 338,873 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038899
Numéro CAS: 13288-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité