Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
88966.03 88966.06
88966.03EA 160 EUR InStock
88966.03 88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9 Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O Formula Weight: 828.49 (720.49anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00014237
Formule: Br₆Na₂Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014237
Numéro CAS: 39277-13-9
EINECS: 254-398-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité