(R)-Perfluorophenyl-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63003.03 H63003.06
H63003.03EA 71.7 EUR InStock
H63003.03 H63003.06
(R)-Perfluorophenyl-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoate 98%
(R)-Perfluorophenyl-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoate
Purity: 98% CAS No.: 115520-21-3 Molecular Formula: C43H30F5NO4S Formula Weight: 751.76 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 4225739 MDL No.: MFCD00065639
Formule: C₄₃H₃₀F₅NO₄S
Numéro MDL: MFCD00065639
Numéro CAS: 115520-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité