Fmoc-O-(benzylphospho)-L-threonine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63006.03EA 344 EUR InStock
H63006.03 H63006.MD
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-threonine 97%
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-threonine
Formule: C₂₆H₂₆NO₈P
MW: 511,467 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797870
Numéro CAS: 175291-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité