3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63020.MD H63020.06
H63020.MDEA 112 EUR InStock
H63020.MD H63020.06
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole 97%
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 17403-07-5 Molecular Formula: C14H18N2 Formula Weight: 214.31 Physical Form: Solid Appearance: Off-white to yellow Beilstein Reference: 1573327 MDL No.: MFCD07776765
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776765
Numéro CAS: 17403-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité