4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63030.06EA 89.4 EUR InStock
H63030.06
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973772
Numéro CAS: 127371-50-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité