Cbz-L-ornithine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63052.06EA 197 EUR InStock
H63052.06 H63052.03
Cbz-L-ornithine 98%
Cbz-L-ornithine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,297 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038200
Numéro CAS: 2640-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité