N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63055.03 H63055.06
H63055.03EA 187 EUR InStock
H63055.03 H63055.06
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine 98%
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 138775-05-0 Molecular Formula: C25H23NO4 Formula Weight: 401.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 8441627 MDL No.: MFCD00153392
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00153392
Numéro CAS: 138775-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité