2-Iodopyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63062.06EA 107 EUR InStock
H63062.06 H63062.14
2-Iodopyridine 95%
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Point de fusion: 52 °C (déc.)
Densité: 1,928
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464928
Numéro CAS: 5029-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité