Fmoc-O-methyl-D-tyrosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63073.06EA 362 EUR InStock
H63073.06 H63073.MD H63073.03
Fmoc-O-methyl-D-tyrosine 98%
Fmoc-O-methyl-D-tyrosine
Formule: C₂₅H₂₃NO₅
MW: 417,461 g/mol
Numéro MDL: MFCD00237393
Numéro CAS: 201335-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité