1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
H63079.03 H63079.06
H63079.03EA 99.9 EUR InStock
H63079.03 H63079.06
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 392331-66-7 Molecular Formula: C11H22N2O3 Formula Weight: 230.3 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Off-white MDL No.: MFCD11579803
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11579803
Numéro CAS: 392331-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité