Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63092.06
H63092.06EA 313 EUR InStock
H63092.06
Ethyl-4,6-dichloronicotinate 95%
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Purity: 95% CAS No.: 40296-46-6 Molecular Formula: C8H7Cl2NO2 Formula Weight: 220.05 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00234408
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00234408
Numéro CAS: 40296-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité