DL-Homosérine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
H63118.03 H63118.06
H63118.03EA 81.4 EUR InStock
H63118.03 H63118.06
DL-Homosérine 98%
DL-Homosérine
Purity: 98% CAS No.: 1927-25-9 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Physical Form: Solid Melting Point: 188-189° Beilstein Reference: 1721682 MDL No.: MFCD00002618
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002618
Numéro CAS: 1927-25-9
EINECS: 217-661-8
Merck Index: 14,4739
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité