Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Aib-OH 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H63119.06EA 168 EUR InStock
H63119.06 H63119.03
Z-Aib-OH 98%
Z-Aib-OH


Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,255 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00004190
Numéro CAS: 15030-72-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité