5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63123.03 H63123.06
H63123.03EA 195 EUR InStock
H63123.03 H63123.06
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
Purity: 97% CAS No.: 61019-05-4 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.2 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD09027022
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027022
Numéro CAS: 61019-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité