5-bromoquinolin-6-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63150.03 H63150.06
H63150.03EA 194 EUR InStock
H63150.03 H63150.06
5-bromoquinolin-6-amine 97%
5-bromoquinolin-6-amine
Purity: 97% CAS No.: 50358-42-4 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Physical Form: Solid Appearance: Yellow to brown MDL No.: MFCD00234503
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234503
Numéro CAS: 50358-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité