N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63205.03 H63205.06
H63205.03EA 73.7 EUR InStock
H63205.03 H63205.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Purity: 97% CAS No.: 58438-04-3 Molecular Formula: C18H21NO4 Formula Weight: 315.37 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: ca 95° Beilstein Reference: 4326467 Optical Rotation: +45°(c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00079671
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315,37 g/mol
Point de fusion: ∼ 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079671
Numéro CAS: 58438-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité