N-Boc-guanidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aminoiminomethyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butoxycarbonylguanidine
H63206.03 H63206.06 H63206.14
H63206.03EA 21.5 EUR InStock
H63206.03 H63206.06 H63206.14
N-Boc-guanidine 95%
N-Boc-guanidine
N-Boc-guanidine, is used as used as guanidinylating agent and for synthesis of 2-aminoimidazoles. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Purity: 95% CAS No.: 219511-71-4 Molecular Formula: C6H13N3O2 Formula Weight: 159.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 170-175° MDL No.: MFCD20547465
Formule: C₆H₁₃N₃O₂
MW: 159,189 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Numéro MDL: MFCD20547465
Numéro CAS: 219511-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité