1-Methyl-L-aspartate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63221.03EA 46.3 EUR InStock
H63221.03 H63221.06
1-Methyl-L-aspartate 98%
1-Methyl-L-aspartate
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 186 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00080289
Numéro CAS: 17812-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité