5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63223.06EA 176 EUR InStock
H63223.06 H63223.03
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038580
Numéro CAS: 2419-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité