(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63234.03 H63234.06 H63234.14
H63234.03EA 31.2 EUR InStock
H63234.03 H63234.06 H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 32854-09-4 Molecular Formula: C8H16N2O4S2.2HCl Formula Weight: 341.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 182-183° dec Beilstein Reference: 4727524 Optical Rotation: -36°(c=4 in methanol) MDL No.: MFCD00012490
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
Point de fusion: 182…183 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012490
Numéro CAS: 32854-09-4
EINECS: 251-261-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité