4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63245.06EA 182 EUR InStock
H63245.06 H63245.03
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD07368341
Numéro CAS: 105942-09-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité