N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl esterN-Cbz-L-valine Succinimidyl Ester(S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanoateZ-Val-OSu
H63253.14EA 219 EUR InStock
H63253.14 H63253.06
N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester 98%
N-Carbobenzoxy-L-valine succinimidyl ester
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₆
MW: 348,36 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053547
Numéro CAS: 3496-11-5
EINECS: 222-493-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité