(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Homopro-OH, D(+)-Pipecolinic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-D-HoPro-OH, D-Pipecolinic Acid, D-Homoproline
H63255.06 H63255.14 H63255.22
H63255.06EA 50.1 EUR InStock
H63255.06 H63255.14 H63255.22
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1723-00-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Physical Form: Solid Melting Point: 277° dec Beilstein Reference: 81094 Optical Rotation: +27°(c=1 in water) MDL No.: MFCD00064346
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 277 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064346
Numéro CAS: 1723-00-8
EINECS: 217-024-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité