H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H63257.03 H63257.06
H63257.03EA 93.6 EUR InStock
H63257.03 H63257.06
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl
Purity: 98% CAS No.: 2673-19-0 Molecular Formula: C9H17NO4.HCl Formula Weight: 239.7 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 6005591 MDL No.: MFCD00153427
Formule: C₉H₁₈ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00153427
Numéro CAS: 2673-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité