h-d-Tyr-otbu 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Tyr-OtBu, D-Tyrosine tert-butyl ester
H63274.03 H63274.06
H63274.03EA 40.7 EUR InStock
H63274.03 H63274.06
h-d-Tyr-otbu 98%
h-d-Tyr-otbu
Purity: 98% CAS No.: 87553-74-0 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00191035
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,299 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191035
Numéro CAS: 87553-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité