1-Methyl-L-glutamate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Glu-OMe, 1-Methyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
H63279.03 H63279.06
H63279.03EA 45.9 EUR InStock
H63279.03 H63279.06
1-Methyl-L-glutamate 98%
1-Methyl-L-glutamate
Purity: 98% CAS No.: 6384-08-3 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 145° dec. Beilstein Reference: 1707273 Optical Rotation: +35°(c=2 in water) MDL No.: MFCD00171677
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 145 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00171677
Numéro CAS: 6384-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité